Läs mer
Ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylpyridine-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11448927
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448927 1 g 1g
11458927 5 g 5g
11468927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20550.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56891-69-1
Molekylformel C10H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 222.262
MDL-nummer MFCD00052275
InChI-nyckel WBMMFDGNOQLZNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinate, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulfanylpyridine-4-carboxylate, ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylpyridine-4-carboxylate, 3-cyano-2-mercapto-6-methyl-isonicotinic acid ethyl ester, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-thioxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylate, acmc-1axqk, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulfanylisonicotinate, 3-cyano-4-ethoxycarbonyl-6-methylpyridine-2-thiol, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-thioxo-1h-pyridine-4-carboxylate, ethyl 5-cyano-2-methyl-6-thioxohydropyridine-4-carboxylate
PubChem CID 723622
IUPAC-namn ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulfanylidene-1H-pyridine-4-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(C(=S)NC(=C1)C)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylpyridine-4-carboxylate
Smältpunkt ∼200°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 222.27
Procent renhet 97%