Läs mer
Etyl 3-cyano-3-fenylpyruvat, 97 %
Produktkod. 11441550
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441550 5 g 5g
11451550 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441550 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26951.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 6362-63-6 | C12H11NO3 | 217,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6362-63-6
Molekylformel C12H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 217.22
MDL-nummer MFCD00019801
InChI-nyckel YWNRATDDUSMBPR-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate, ethyl phenylcyanopyruvate, cyanophenylpyruvic acid ethyl ester, ethyl cyanophenylpyruvate, ethyl alpha-cyanophenylpyruvate, pyruvic acid, cyanophenyl-, ethyl ester, ethyl .alpha.-cyanophenylpyruvate, wln: ncr x1v1uno2, 4-10-00-03440 beilstein handbook reference, benzenepropanoic acid, .beta.-cyano-.alpha.-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 22845
IUPAC-namn etyl-3-cyano-2-oxo-3-fenylpropanoat
LEDER CCOC(=O)C(=O)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate
Smältpunkt 125°C to 129°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 217.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.