Läs mer
Etyl 3-cyklopropyl-3-oxopropanoat, TRC
Produktkod. 30382944
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382944 10 g
30385291 50 g
30371275 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30382944 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92632810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24922-02-9
Molekylformel C8H12O3
Molekylvikt (g/mol) 156.18
IUPAC-namn Etyl 3-cyklopropyl-3-oxopropanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Formel vikt 156.0786