Läs mer
Etyl 3-cyklopropyl-3-oxopropionat, 96 %
Produktkod. 15416617
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416617 5 g 5g
15406617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33756.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 24922-02-9 | C8H12O3 | 156,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24922-02-9
Molekylformel C8H12O3
Molekylvikt (g/mol) 156.18
MDL-nummer MFCD00184570
InChI-nyckel LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopropyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxo-propanoate, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropionate, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxo-propionate, ethyl beta-oxo-cyclopropane propionate, ksc205o7f, ethyl cyclopropylcarbonylacetate, carbethoxymethyl cyclopropyl ketone, ethyl ?-oxo-cyclopropanepropionate, ethyl3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
PubChem CID 262979
IUPAC-namn etyl-3-cyklopropyl-3-oxopropanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropionate
Kokpunkt 73 °C (1 mmHg)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 156.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.