Läs mer
Etyl 3-(dimetylamino)akrylat, 99 %
Produktkod. 11415707
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415707 10 g 10g
11425707 50 g 50g
11435707 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24291.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 924-99-2 | C7H13NO2 | 143,186 g/mol
Etyl-3-(dimetylamino)akrylat är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Etyl 3-(dimetylamino)akrylat är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel,
jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten 90 g/L (25
C).°
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 924-99-2
Molekylformel C7H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 143.186
MDL-nummer MFCD00144269
InChI-nyckel MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5369162
IUPAC-namn etyl-(E)-3-(dimetylamino)prop-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=CN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate
Smältpunkt 17 °C till 18 °C
Kokpunkt 118 °C till 121 °C (10 mmHg)
Linjär formel (CH3)2NCH=CHCO2CH2CH3
Brytningsindex 1.512
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten 90 g/L (25 °C).
Formel vikt 143.19
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.