Läs mer
Etyl-3-dimetylaminopropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11351317
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351317 5 g 5g
11361317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01542.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20120-21-2 | C7H15NO2 | 145.20 g/mol
Etyl-3-dimetylaminopropionat används vid framställning av [3-(dimetylamino)propionyl]guanidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etyl-3-dimetylaminopropionat används vid framställning av [3
-(dimetylamino)propionyl]guanidin.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20120-21-2
Molekylformel C7H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 145.20
MDL-nummer MFCD00015166
InChI-nyckel IZMJWGJGVGRWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino propanoate, ethyl 3-dimethylaminopropionate, ethyl 3-dimethylamino propionate, n,n-dimethyl-beta-alanine ethyl ester, ethyl 3-n,n-dimethylamino propionate, ethyl n,n-dimethyl-beta-alaninate, ethyl beta-dimethylamino propionate, beta-alanine, n,n-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 3-dimethyl-aminopropionate, ethyl-3-n,n-dimethylamino propionate
PubChem CID 88372
IUPAC-namn etyl-3-(dimetylamino)propanoat
LEDER CCOC(=O)CCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-dimethylaminopropionate
Kokpunkt 56°C to 57°C (12 mmHg)
Flampunkt 58°C (136°F)
Odör Amine-like
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1702477
Formel vikt 145.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.