Läs mer
Etyl-3-dimetylaminopropionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11361317
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361317 25 g 25g
11351317 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01542.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20120-21-2 | C7H15NO2 | 145.20 g/mol
Etyl-3-dimetylaminopropionat används vid framställning av [3-(dimetylamino)propionyl]guanidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etyl-3-dimetylaminopropionat används vid framställning av [3
-(dimetylamino)propionyl]guanidin.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20120-21-2
Molekylformel C7H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 145.20
MDL-nummer MFCD00015166
InChI-nyckel IZMJWGJGVGRWBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino propanoate, ethyl 3-dimethylaminopropionate, ethyl 3-dimethylamino propionate, n,n-dimethyl-beta-alanine ethyl ester, ethyl 3-n,n-dimethylamino propionate, ethyl n,n-dimethyl-beta-alaninate, ethyl beta-dimethylamino propionate, beta-alanine, n,n-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 3-dimethyl-aminopropionate, ethyl-3-n,n-dimethylamino propionate
PubChem CID 88372
IUPAC-namn etyl-3-(dimetylamino)propanoat
LEDER CCOC(=O)CCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-dimethylaminopropionate
Densitet 0.915
Kokpunkt 56°C to 57°C (12 mmHg)
Flampunkt 58°C (136°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.419
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1702477
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 145.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-dimethylaminopropionate
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consejos de prudencia
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 3-dimethylaminopropionate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.