Läs mer
Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31031190
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
1g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31031190 500 g -
31028019 1 g 1g
31025690 100 g -
31014806 5 g -
31025744 25 g -
31024015 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31031190 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD128636500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate
CAS 1001-26-9
Molekylformel C7H12O3
MDL-nummer MFCD00009863
Kvantitet 500 g
LEDER O=C(OCC)/C=C/OCC
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Procent renhet 98%