Learn More
Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31031190
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
1g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
31031190 500 g -
31028019 1 g 1g
31025690 100 g -
31014806 5 g -
31025744 25 g -
31024015 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 31031190 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD128636500g
 Restricted Item
Beräknad leverans: 27-11-2026
Especificaciones
CAS 1001-26-9
Molecular Formula C7H12O3
MDL Number MFCD00009863
Quantity 500 g
SMILES O=C(OCC)/C=C/OCC
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.