Läs mer
Etyl 3-etoxiakrylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15455428
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455428 10 g 10g
15465428 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59187.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1001-26-9 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Används vid framställning av N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)fenyl]-N-etylacetamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används vid framställning av N-[3-(3-Cyanopyrazolo
[1,5-a]pyrimidin-5-yl)fenyl]-N-etylacetamid.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1001-26-9
Molekylformel C7H12O3
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD00009863
InChI-nyckel ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-ethoxyacrylate, e-ethyl 3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-propenoate, ethyl trans-3-ethoxyacrylate, ethyl .beta.-ethoxyacrylate, 3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-ethoxyprop-2-enoate, e-3-ethoxy-acrylic acid ethyl ester, ethyl3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxypropenoate
PubChem CID 5366269
IUPAC-namn etyl-(E)-3-etoxiprop-2-enoat
LEDER CCOC=CC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-ethoxyacrylate
Färg Färglös
Densitet 0.998 g/mL
Kokpunkt 195°C to 196°C
Flampunkt 76°C (169°F)
Linjär formel CH3CH2OCH=CHCOOCH2CH3
Brytningsindex 1.4465
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3334
Beilstein 1721612
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 144.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.