Läs mer
Etyl 3-etoxipropionat, 99+%, rent, stabiliserat
Produktkod. 10616091 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Unit Size:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10616091 1 L Glasflaska 1 L
10541501 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10686594 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10616091 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 269490010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 763-69-9 | C7H14O3 | 146,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 763-69-9
Molekylformel C7H14O3
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00051356
InChI-nyckel BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-ethoxypropionate, 3-ethoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, eep solvent, ethoxypropionic acid, ethyl ester, ethyl beta-ethoxypropionate, unii-ec38rsj79j, propionic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl-3-ethoxypropionate, ethylester kyseliny 3-ethoxypropionove
PubChem CID 12989
IUPAC-namn etyl-3-etoxipropanoat
LEDER CCOCCC(=O)OCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-ethoxypropionate
Namnnotering 99+%
Smältpunkt -75 °C
Densitet 0.9490g/mL, 0.949
Kokpunkt 170 °C
Flampunkt 59 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5OC(O)CH2CH2OC2H5
Brytningsindex 1,4060 till 1,408
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1,6% (20 c)
Stabilisator 50 till 100 ppm BHT
Viskositet 1,3 mPa (20 °C)
Formel vikt 146.19
Procent renhet 99+%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 3-ethoxypropionate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.