Läs mer
Etyl 3-etoxipropionat, 99+%
Produktkod. 11416946
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11416946 250 mL 250ml
11406946 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24024.AK
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 763-69-9 | C7H14O3 | 146,186 g/mol
Etyl-3-etoxipropionat används i syntesen av fenoler och selektiva hämmare av cyklinberoende kinas 4/6 för nya cancerterapier. Det används också som lösningsmedel för att framställa polymerer. Vidare används det i färger och beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etyl-3-etoxipropionat används vid syntes av fenoler och selektiva hämmare av cyklinberoende kinas 4/6 för nya cancerterapier. Det används också som lösningsmedel för att framställa polymerer. Vidare används det i färger och beläggningar.
Löslighet Blandbar
med de flesta organiska lösningsmedel. Något blandbar med kallt vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, metaller och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 763-69-9
Molekylformel C7H14O3
Molekylvikt (g/mol) 146.186
MDL-nummer MFCD00051356
InChI-nyckel BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-ethoxypropionate, 3-ethoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, eep solvent, ethoxypropionic acid, ethyl ester, ethyl beta-ethoxypropionate, unii-ec38rsj79j, propionic acid, 3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl-3-ethoxypropionate, ethylester kyseliny 3-ethoxypropionove
PubChem CID 12989
IUPAC-namn etyl-3-etoxipropanoat
LEDER CCOCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-ethoxypropionate
Smältpunkt -100 °C
Kokpunkt 169 °C till 171 °C
Flampunkt 59 °C (142 °F)
Odör Esterliknande
Linjär formel CH3CH2OCH2CH2CO2CH2CH3
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN3272
Formel vikt 146.19
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.