Läs mer
Ethyl 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate |
| Densitet | 1.07 |
| Kokpunkt | 71°C to 72°C (0.5 mmHg) |
| Flampunkt | 103°C (217°F) |
| Brytningsindex | 1.463 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1073370 |
| Formel vikt | 183.21 |
| Procent renhet | 98% |