Läs mer
Etyl 3-Etyoxypropionat, TRC
Product Code. 30375955
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30375955 500 mL
30374517 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30375955 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE917835500ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 763-69-9
Molekylformel C7H14O3
Molekylvikt (g/mol) 146.18
Synonym Ethoxypropionic Acid Ethyl Ester, Ektapro EEP, Ethyl 3-ethoxypropanoate, Ethyl 3-Ethoxypropionate, Ethyl 4-Oxahexanoate, Ethyl Ethoxypropionate, Ethyl β-Ethoxypropionate, NSC 8870, Sankio EEP, Ucar Ester EEP
LEDER CCOCCC(=O)OCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-Ethyoxypropionate
Kvantitet 500 mL
InChI formel InChI=1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formel vikt 146.0943