Läs mer
Etyl 3-Etyoxypropionat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-Ethyoxypropionate |
| CAS | 763-69-9 |
| Molekylformel | C7H14O3 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | Ethoxypropionic Acid Ethyl Ester, Ektapro EEP, Ethyl 3-ethoxypropanoate, Ethyl 3-Ethoxypropionate, Ethyl 4-Oxahexanoate, Ethyl Ethoxypropionate, Ethyl β-Ethoxypropionate, NSC 8870, Sankio EEP, Ucar Ester EEP |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOCCC(=O)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.18 |
| Formel vikt | 146.0943 |