Läs mer
Ethyl 3-fluorobenzoate, 98+%
Produktkod. 11362137
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362137 50 g 50g
11352137 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07984.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 451-02-5 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 451-02-5
Molekylformel C9H9FO2
Molekylvikt (g/mol) 168.167
MDL-nummer MFCD00000336
InChI-nyckel SMMIKBXLEWTSJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl m-fluorobenzoate, benzoic acid, 3-fluoro-, ethyl ester, 3-fluorobenzoic acid ethyl ester, 3-fluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-fluoro-, ethyl ester, pubchem3470, 3-fluorobenzoic acid ethyl, acmc-209k0o, ethyl3-fluorobenzoate, 3-fluoro-benzoicaciethylester
PubChem CID 67975
IUPAC-namn etyl-3-fluorbensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-fluorobenzoate
Densitet 1.136
Kokpunkt 208°C
Flampunkt 82°C (179°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.485
Kvantitet 50 g
Beilstein 2045876
Formel vikt 168.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.