Läs mer
Ethyl 3-formylbenzoate, 98%
Produktkod. 11419690
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419690 250 mg 250mg
11429690 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419690 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50945.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 33745-47-0 | C10H10O3 | 178.187 g/mol
Ethyl 3-formylbenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl 3-formylbenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33745-47-0
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.187
MDL-nummer MFCD08064275
InChI-nyckel XZYGRRSTJVFZLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-formylbenzoic acid ethyl ester, 3-formyl-benzoic acid ethyl ester, 3-carbethoxybenzaldehyde, ethyl 3-methanoylbenzoate, acmc-20an34, 3-ethoxycarbonylbenzaldehyde
PubChem CID 11084437
IUPAC-namn ethyl 3-formylbenzoate
LEDER CCOC(=O)C1=CC=CC(=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-formylbenzoate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 178.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.