Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-furoate |
| Namnnotering | 99% |
| Densitet | 1.1100g/mL, 1.11 |
| Flampunkt | 59°C |
| Analysprocentintervall | 98.5% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Brytningsindex | 1.4600 to 1.462 |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 18,4052 |
| Formel vikt | 140.14 |
| Visa mer |