Läs mer
Ethyl 3-Furoate, TRC
Produktkod. 30373355
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30373355 1 g
1 options
Produktkod. 30373355 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9183001G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-Furoate
CAS 614-98-2
Molekylformel C7H8O3
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Furancarboxylic Acid Ethyl Ester, 3-Furoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Furancarboxylate, NSC 349939
InChI formel InChI=1S/C7H8O3/c1-2-10-7(8)6-3-4-9-5-6/h3-5H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)c1cocc1
Molekylvikt (g/mol) 140.14
Formel vikt 140.0473