Läs mer
Etyl 3-hexenoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468617
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468617 5 g 5g
11478617 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19734.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2396-83-0 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2396-83-0
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.20
MDL-nummer MFCD00036524
InChI-nyckel VTSFIPHRNAESED-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-hexenoate, 3-hexenoic acid, ethyl ester, ethyl hex-3-enoate, ethyl e-hex-3-enoate, 3-hexenoic acid, ethyl ester, e, ethyl trans-3-hexenoate, ethyl e-3-hexenoate, e-3-hexenoic acid ethyl ester, ethyl hydrosorbate, 3-hexenoic acid, ethyl ester, 3e
PubChem CID 5362622
IUPAC-namn etyl-(E)-hex-3-enoat
LEDER CCOC(=O)C\C=C\CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-hexenoate
Densitet 0.89
Kokpunkt 63°C to 64°C (12 mmHg)
Flampunkt 59°C (139°F)
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Formel vikt 142.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.