Läs mer
Etyl 3-hydroxybenzoat, 99 %
Produktkod. 11478256
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478256 500 g 500g
11458256 25 g 25g
11468256 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15343.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7781-98-8 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar Etyl-3-
hydroxibensoat har använts vid syntes av kirala derivat av etyl-3-(2-metylbutyloxi)bensoat och 4-(2-metylbutyloxi)-4′ -acetylbifenyl, via Mitsunobu-reaktion. Det är ett antimikrobiellt medel av livsmedelskvalitet.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7781-98-8
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00002296
InChI-nyckel MWSMNBYIEBRXAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl-3-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3-hydroxybenzoic acid ethyl ester, m-ethoxycarbonylphenol, ethyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19923, acmc-209pbw, ethyl 3-oxidanylbenzoate
PubChem CID 24522
IUPAC-namn etyl-3-hydroxibensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-hydroxybenzoate
Smältpunkt 72 °C till 76 °C
Kokpunkt 187 °C till 188 °C (31 mmHg)
Kvantitet 500 g
Beilstein 2208566
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.