Läs mer
Etyl 3-hydroxybutyrat, 98+%
Produktkod. 11427084
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427084 25 g 25g
11437084 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427084 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21521.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 5405-41-4 | C6H12O3 | 132,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5405-41-4
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00004545
InChI-nyckel OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 3-hydroxybutyrate, ethyl beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, butyric acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, fema no. 3428, ethyl 3-hydroxybutyrate natural, ethyl dl-3-hydroxybutyrate, ethyl 1-3-hydroxybutyrate, dl-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxybutyrate
PubChem CID 62572
ChEBI CHEBI:87685
IUPAC-namn etyl-3-hydroxibutanoat
LEDER CCOC(=O)CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-hydroxybutyrate
Densitet 1.013
Kokpunkt 169°C to 171°C
Flampunkt 64°C (148°F)
Linjär formel CH3CHOHCH2CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 25 g
Beilstein 1446190
Formel vikt 132.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.