Läs mer
Ethyl 3-hydroxybutyrate, 99%
Produktkod. 10498450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10498450 100 g Glasflaska 100g
10712325 25 g Glasflaska 25g
10793851 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10498450 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118541000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5405-41-4 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5405-41-4
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00004545
InChI-nyckel OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 62572
ChEBI CHEBI:87685
IUPAC-namn etyl-3-hydroxibutanoat
LEDER CCOC(=O)CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-hydroxybutyrate
Namnnotering 99%
Färg Färglös
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 170°C
Flampunkt 64°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH2CO2C2H5
Brytningsindex 1.4195 to 1.4215
Kvantitet 100 g
Beilstein 03, 309
Fieser 14,162
Synonym ethyl 3-hydroxybutyrate, ethyl beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, butyric acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, fema no. 3428, ethyl 3-hydroxybutyrate natural, ethyl dl-3-hydroxybutyrate, ethyl 1-3-hydroxybutyrate, dl-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxybutyrate
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 132.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.