Läs mer
Ethyl 3-Hydroxybutyrate-d5, TRC
Produktkod. 30384473
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30384473 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30384473 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91895810MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-Hydroxybutyrate-d5
CAS 1206486-01-2
Molekylformel C6H7D5O3
Kvantitet 10 mg
Synonym 3-Hydroxy-butanoic Acid Ethyl Ester-d6, 3-hydroxy-butyric acid ethyl ester-d6, β-Hydroxy-butyric Acid Ethyl Ester-d6, (±)-3-Hydroxybutanoic acid ethyl ester-d6, (±)-Ethyl 3-hydroxybutyrate-d6, 3-Hydroxybutanoic acid ethyl ester-d6, 3-Hydroxybutyric acid ethyl ester-d6, DL-3-Hydroxy-n-butyrate ethyl ester-d6, Ethyl (±)-3-hydroxybutanoate-d6, Ethyl 3-hydroxybutanoate-d6, Ethyl DL-3-hydroxybutyrate-d6, Ethyl β-hydroxybutyrate-d6, NSC 42916-d6, NSC 8115-d6
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3/i1D3,3D2
LEDER OC(CC(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])=O)C
IUPAC-namn ethyl-d5 3-hydroxybutanoate
Molekylvikt (g/mol) 137.19
Formel vikt 269.19