Läs mer
Etyl 3-hydroxybutyrat, TRC
Produktkod. 30372713
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30372713 25 g
1 options
Produktkod. 30372713 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE91895525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-Hydroxybutyrate
CAS 5405-41-4
Molekylformel C6 H12 O3
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)CC(C)O
IUPAC-namn etyl 3-hydroxybutanoat
Molekylvikt (g/mol) 132.16
Formel vikt 132.0786