Läs mer
Etyl 3-hydroxyhexanoat, 97 %
Produktkod. 11419952
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419952 25 g 25g
11429952 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419952 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12060.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
CAS: 2305-25-1 | C8H16O3 | 160,213 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2305-25-1
Molekylformel C8H16O3
Molekylvikt (g/mol) 160.213
MDL-nummer MFCD00036604
InChI-nyckel LYRIITRHDCNUHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, ethyl beta-hydroxycaproate, ethyl 3-hydroxy-hexanoate, ethyl hydroxy-3-hexanoate, 3-hydroxyhexanoic acid ethyl ester, fema no. 3545, acmc-20lakf, ethyl 3-hydroxycaproate, ethyl-3-hydrixyhexanoate, ethyl 3-hydroxy hexanoate
PubChem CID 61293
ChEBI CHEBI:23997
IUPAC-namn etyl-3-hydroxihexanoat
LEDER CCCC(CC(=O)OCC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-hydroxyhexanoate
Densitet 0.974
Kokpunkt 90 °C till 92 °C (14 mmHg)
Flampunkt 94 °C (202 °F)
Linjär formel CH3CH2CH2CHOHCH2CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.4298
Kvantitet 25 g
Formel vikt 160.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.