missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 3-Hydroxyphenylacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-Hydroxyphenylacetate |
| CAS | 22446-38-4 |
| Molekylformel | C10 H12 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, Acetic acid, (m-hydroxyphenyl)-, ethyl ester (8CI), Ethyl 3-hydroxybenzeneacetate, (3-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester, 2-(3-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester, Ethyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 3-hydroxyphenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)7-8-4-3-5-9(11)6-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)Cc1cccc(O)c1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?