Läs mer
Ethyl 3-indoleacetate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10682522 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10682522 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10682522 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 331570050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-indoleacetate
Namnnotering 99%
CAS 778-82-5
Smältpunkt 42.0°C to 45.0°C
Färg White
Kokpunkt 164.0°C to 166.0°C (1.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C12H13NO2
MDL-nummer MFCD00005635
Kvantitet 5 g
Synonym ethyl 3-indoleacetate, ethyl 2-1h-indol-3-yl acetate, indole-3-acetic acid ethyl ester, ethyl indole-3-acetate, ethyl indol-3-ylacetate, 1h-indole-3-acetic acid, ethyl ester, ethyl 1h-indol-3-ylacetate, indole-3-acetic acid, ethyl ester, ethyl beta-indolylacetate, ethyl3-indoleacetate
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
InChI-nyckel HUDBDWIQSIGUDI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C21
IUPAC-namn ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate
Molekylvikt (g/mol) 203.24
PubChem CID 13067
Formel vikt 203.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder