Läs mer
Ethyl-3-iodobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31111172
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
31111172 10 g
1 options
Produktkod. 31111172 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD12866110g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl-3-iodobenzoate
CAS 58313-23-8
Molekylformel C9H9IO2
MDL-nummer MFCD00044769
Kvantitet 10 g
LEDER C1=C(C=CC=C1C(OCC)=O)I
Molekylvikt (g/mol) 276.07
Procent renhet 98%