Läs mer
Ethyl 3-iodobenzoate, 99%
Produktkod. 11442297
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11442297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14210.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 58313-23-8 | C9H9IO2 | 276.073 g/mol
Ethyl 3-iodobenzoate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl 3-iodobenzoate is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Light Sensitive. Store in the dark. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58313-23-8
Molekylformel C9H9IO2
Molekylvikt (g/mol) 276.073
MDL-nummer MFCD00044769
InChI-nyckel POGCXCWRMMXDAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl-3-iodobenzoate, 3-iodobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3-iodo-, ethyl ester, ethyl m-iodobenzoate, m-iodobenzoic acid ethyl ester, pubchem3883, ethyl-3-iodo-benzoate, acmc-1aupw, ethyl 3-iodobenzoate, rarechem al bi 0709
PubChem CID 143542
IUPAC-namn ethyl 3-iodobenzoate
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-iodobenzoate
Densitet 1.66
Kokpunkt 272°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5815
Kvantitet 10 g
Beilstein 2089064
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 276.08
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.