Läs mer
Ethyl 3-iodobenzoate, 99%
Product Code. 11462297
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11462297 250 g 250g
11442297 10 g 10g
11452297 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11462297 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14210.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 58313-23-8 | C9H9IO2 | 276.073 g/mol
Ethyl 3-iodobenzoate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl 3-iodobenzoate is used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Light Sensitive. Store in the dark. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58313-23-8
Molekylformel C9H9IO2
Molekylvikt (g/mol) 276.073
MDL-nummer MFCD00044769
InChI-nyckel POGCXCWRMMXDAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl-3-iodobenzoate, 3-iodobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3-iodo-, ethyl ester, ethyl m-iodobenzoate, m-iodobenzoic acid ethyl ester, pubchem3883, ethyl-3-iodo-benzoate, acmc-1aupw, ethyl 3-iodobenzoate, rarechem al bi 0709
PubChem CID 143542
IUPAC-namn ethyl 3-iodobenzoate
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)I
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-iodobenzoate
Densitet 1.66
Kokpunkt 272°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5815
Kvantitet 250 g
Beilstein 2089064
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 276.08
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.