Läs mer
Etyl 3-isocyanatopropionat, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10319320 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10319320 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10319320 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 319270010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-isocyanatopropionate
CAS 5100-34-5
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0870g/mL, 1.087
Kokpunkt 68,0 °C (2,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H9NO3
Linjär formel OCNCH2CH2C(=O)OCH2CH3
Brytningsindex 1,4275 till 1,4295
MDL-nummer MFCD00078461
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 3-isocyanatopropionate, propanoic acid, 3-isocyanato-, ethyl ester, 3-isocyanatopropionic acid ethyl ester, ethyl n-oxomethylidene-beta-alaninate, ethyl n-oxomethylene-beta-alaninate, acmc-20akzk, ethyl-3-isocyanatopropionate, ethyl 3-isocyanato-propionate, ethyl 3-isocyanatopropion-ate, ethyl-3-isocyanato-propionate
InChI-nyckel XBSGYVHOINMTIM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)CCN=C=O
IUPAC-namn etyl-3-isocyanatopropanoat
Molekylvikt (g/mol) 143.14
PubChem CID 2733373
Formel vikt 143.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.