Läs mer
Etyl 3-isocyanatopropionat, 98 %
Produktkod. 11332167
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332167 5 g 5g
11322167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09616.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 5100-34-5 | C6H9NO3 | 143,14 g/mol
Etyl-3-isocyanatopropionat kan användas för att framställa 3-[1-(2-dimetylamino-etylkarbamoyl)-5,6-dimetyl-6H-pyrido[4,3-b]karbazol-9-yloxikarbonylamino]-propionsyra-etylester med 9-hydroxi-5,6-dimetyl-karbamid-l-karboxi-l-karboxy-l-karboxi-1-hydroxi-1 (2-dimetylamino-etyl)-amid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etyl-3-isocyanatopropionat kan användas för att framställa 3-[1
-(2-dimetylamino-etylkarbamoyl)-5,6-dimetyl-6H-pyrido[4,3-b]karbazol-9-yloxikarbonylamino]-propionsyraetylester med 9-hydroxi-5,6-dimetyl]-1-karboxyrib-azol-1-karboxyrido-1,3-pyridol syra (2-dimetylamino-etyl)-amid.
Löslighet Ej blandbar med vatten
.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Fuktkänslig. Undvik fukt, värme och direkt solljus. Inkompatibla material är aminer, alkoholer och värme. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5100-34-5
Molekylformel C6H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 143.14
MDL-nummer MFCD00078461
InChI-nyckel XBSGYVHOINMTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-isocyanatopropionate, propanoic acid, 3-isocyanato-, ethyl ester, 3-isocyanatopropionic acid ethyl ester, ethyl n-oxomethylidene-beta-alaninate, ethyl n-oxomethylene-beta-alaninate, acmc-20akzk, ethyl-3-isocyanatopropionate, ethyl 3-isocyanato-propionate, ethyl 3-isocyanatopropion-ate, ethyl-3-isocyanato-propionate
PubChem CID 2733373
IUPAC-namn etyl-3-isocyanatopropanoat
LEDER CCOC(=O)CCN=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-isocyanatopropionate
Densitet 1.087
Kokpunkt 74 °C till 75 °C (4 mmHg)
Flampunkt 92 °C (197 °F)
Odör Irriterande
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 1705618
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Inte blandbar med vatten.
Formel vikt 143.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.