Läs mer
Etyl 3-isotiocyanatopropionat, 97 %
Produktkod. 11383066
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383066 5 g 5g
11373066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10911.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17126-62-4 | C6H9NO2S | 159,203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17126-62-4
Molekylformel C6H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 159.203
MDL-nummer MFCD00041130
InChI-nyckel UPTRONYNXNYITM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-isothiocyanatopropionate, 3-isothiocyanato-propionic acid ethyl ester, acmc-1ca2j, ethyl-3-isothiocynato propionate, isothiocyanato-propionic acid ethyl ester, 3-isothiocyanatopropionic acid ethyl ester, propanoic acid,3-isothiocyanato-,ethyl ester, propanoic acid,3-isothiocyanato-, ethyl ester
PubChem CID 526514
IUPAC-namn etyl-3-isotiocyanatopropanoat
LEDER CCOC(=O)CCN=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-isothiocyanatopropionate
Densitet 1.12
Kokpunkt 75°C to 76°C (8 mmHg)
Odör Pungent
Linjär formel SCNCH2CH2CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.5014
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1705633
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 159.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.