Läs mer
Etyl 3-Mercaptoppropanoat, TRC
Produktkod. 30382585
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30382585 100 g
1 options
Produktkod. 30382585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE932340100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-Mercaptopropanoate
CAS 5466-06-8
Molekylformel C5H10O2S
Kvantitet 100 g
Synonym 3-Mercapto-propanoic Acid Ethyl Ester, 3-Mercapto-propionic Acid Ethyl Ester, 3-Mercaptopropanoic Acid Ethyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Ethyl Ester, EPM, EPM (thiol), Ethyl 3-Mercaptopropanoate, Ethyl 3-Mercaptopropionate, Ethyl beta-Mercaptopropionate, NSC 25754, beta-Mercaptopropionic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C5H10O2S/c1-2-7-5(6)3-4-8/h8H,2-4H2,1H3
LEDER CCOC(=O)CCS
IUPAC-namn etyl 3-sulfanylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 134.2
Formel vikt 134.0402