Läs mer
Etyl 3-metoxyfenylacetat, 98 %
Produktkod. 11497357
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497357 25 g 25g
11487357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15070.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 35553-92-5 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35553-92-5
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00026897
InChI-nyckel XXVVNHCWPHMLEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-methoxyphenylacetate, ethyl 2-3-methoxyphenyl acetate, ethyl 3-methoxyphenyl acetate, benzeneacetic acid, 3-methoxy-, ethyl ester, acmc-20akzh, 3-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 2-3-methoxyphenyl ethanoate, 3-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, 3-methoxybenzeneacetic acid ethyl ester, 2-3-methoxyphenyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 2774971
IUPAC-namn etyl-2-(3-metoxifenyl)acetat
LEDER CCOC(=O)CC1=CC(=CC=C1)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-methoxyphenylacetate
Kokpunkt 109 °C till 110 °C (1 mmHg)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 194.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.