Läs mer
Etyl-3-metyl-1H-pyrazol-5-karboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10613423
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10613423 1 g 1g
10733483 10 g 10g
10108714 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10613423 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB01217DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 4027-57-0
Molekylformel C7H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 154.17
MDL-nummer MFCD00052514
InChI-nyckel BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77645
IUPAC-namn etyl-5-metyl-lH-pyrazol-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=NNC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, ethyl3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, pubchem7843
Formel vikt 154.17
Procent renhet 95%