Läs mer
Etyl 3-metyl-1H-pyrazol-5-karboxylat, 97 %
Produktkod. 11495043
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495043 25 g 25g
11475043 1 g 1g
11485043 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495043 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12304.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 4027-57-0 | C7H10N2O2 | 154,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4027-57-0
Molekylformel C7H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 154.17
MDL-nummer MFCD00052514
InChI-nyckel BOTXQJAHRCGJEG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 77645
IUPAC-namn etyl-5-metyl-lH-pyrazol-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=NNC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Smältpunkt 80 °C till 83 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4192
Synonym ethyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, ethyl3-methylpyrazole-5-carboxylate, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, pubchem7843
Formel vikt 154.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.