Läs mer
Ethyl 3-Methyl-2-butenoate-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-Methyl-2-butenoate-d6 |
| CAS | 53439-15-9 |
| Molekylformel | C7 2H6 H6 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h5H,4H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=CC(=O)OCC)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | ethyl 4,4,4-trideuterio-3-(trideuteriomethyl)but-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.21 |
| Formel vikt | 134.1214 |