missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 3-Methyl-2-butenoate, TRC

Produktkod. 30375963
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30375963 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30375963 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92506510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 3-Methyl-2-butenoate
CAS 638-10-8
Molekylformel C7H12O2
Kvantitet 10 g
Synonym 3-Methyl-2-butenoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3,3-Dimethylacrylate, Ethyl 3-Methyl-2-butenoate, Ethyl 3-Methylcrotonate, Ethyl Dimethylacrylate, Ethyl Isobutenoate, Ethyl Isopropylideneacetate, Ethyl Senecioate, Ethyl beta,beta-Dimethylacrylate, Ethyl beta-Methylcrotonate, NSC 61853, NSC 99208
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h5H,4H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)C=C(C)C
IUPAC-namn ethyl 3-methylbut-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Formel vikt 128.0837
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.