Läs mer
Ethyl 3-Methyl-2-butenoate, TRC
Produktkod. 30384170
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30384170 25 g
1 options
Produktkod. 30384170 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92506525G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-Methyl-2-butenoate
CAS 638-10-8
Molekylformel C7H12O2
Kvantitet 25 g
Synonym 3-Methyl-2-butenoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3,3-Dimethylacrylate, Ethyl 3-Methyl-2-butenoate, Ethyl 3-Methylcrotonate, Ethyl Dimethylacrylate, Ethyl Isobutenoate, Ethyl Isopropylideneacetate, Ethyl Senecioate, Ethyl beta,beta-Dimethylacrylate, Ethyl beta-Methylcrotonate, NSC 61853, NSC 99208
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h5H,4H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)C=C(C)C
IUPAC-namn ethyl 3-methylbut-2-enoate
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Formel vikt 128.0837