Läs mer
Etyl 3-metyl-2-tionoimidazolin-1-karboxylat, 97 %
Produktkod. 11368045
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368045 100 g 100g
11348045 5 g 5g
11358045 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368045 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08218.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 22232-54-8 | C7H10N2O2S | 186,229 g/mol
Etyl-3-metyl-2-tionoimidazolin-1-karboxylat används som sköldkörtelhämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etyl-3-metyl-2-tionoimidazolin-1-karboxylat används som sköldkörtelhämmare.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, kloroform och aceton. Svår löslig i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22232-54-8
Molekylformel C7H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 186.229
MDL-nummer MFCD00027421
InChI-nyckel CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbimazole, athyromazole, carbimazol, carbethoxymethimazole, neomercazole, carbinazole, neo-thyreostat, basolest, carbimazolum, thyrostat
PubChem CID 31072
ChEBI CHEBI:617099
IUPAC-namn etyl-3-metyl-2-sulfanylidenimidazol-1-karboxylat
LEDER CCOC(=O)N1C=CN(C1=S)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-methyl-2-thionoimidazoline-1-carboxylate
Smältpunkt 122 °C till 126 °C
pH 5.0 till 7.0
Kvantitet 100 g
Beilstein 144339
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,1798
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, kloroform och aceton. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 186.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.