missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methyl-flavone-8-carboxylic Acid Ethyl Ester), Mikromol™

Produktkod. 30051075
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051075 25 mg
17960376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051075 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0156.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate (3-Methyl-flavone-8-carboxylic Acid Ethyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate
CAS 35888-94-9
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H16 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Flavoxate Hydrochloride Imp. B (EP), Flavoxate Imp. B (EP), Flavoxate USP Related Compound C, Flavoxate USP RC C, 3-Methyl-flavone-8-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-8-carboxylate, Flavoxate Related Compound C, Flavoxate Hydrochloride Impurity B, Flavoxate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C19H16O4/c1-3-22-19(21)15-11-7-10-14-16(20)12(2)17(23-18(14)15)13-8-5-4-6-9-13/h4-11H,3H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)c1cccc2C(=O)C(=C(Oc12)c3ccccc3)C
IUPAC-namn ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenylchromene-8-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 308.33
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 308.1049 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.