Läs mer
Etyl 3-(metyl-d3-merkapto)propionat, TRC
Produktkod. 30388577
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30388577 50 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30388577 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92510250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(Methyl-d3-mercapto)propionate
CAS 1020719-41-8
Molekylformel C6 2H3 H9 O2 S
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O2S/c1-3-8-6(7)4-5-9-2/h3-5H2,1-2H3/i2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])SCCC(=O)OCC
IUPAC-namn Etyl 3-(trideuteriometylsulfanyl)propanoat
Molekylvikt (g/mol) 151.24
Formel vikt 151.0746
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.