Läs mer
Etyl 3-(metyl-d3-merkapto)propionat, TRC
Produktkod. 30385793
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30385793 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30385793 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9251025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(Methyl-d3-mercapto)propionate
CAS 1020719-41-8
Molekylformel C6 2H3 H9 O2 S
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O2S/c1-3-8-6(7)4-5-9-2/h3-5H2,1-2H3/i2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])SCCC(=O)OCC
IUPAC-namn Etyl 3-(trideuteriometylsulfanyl)propanoat
Molekylvikt (g/mol) 151.24
Formel vikt 151.0746