Läs mer
ethyl(3-methylhexan-2-yl)amine hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ethyl(3-methylhexan-2-yl)amine hydrochloride |
| CAS | 1305712-15-5 |
| Molekylformel | C9H21N.HCl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21N.ClH/c1-5-7-8(3)9(4)10-6-2;/h8-10H,5-7H2,1-4H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCC(C)C(C)NCC |
| IUPAC-namn | N-ethyl-3-methylhexan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.73 |
| Formel vikt | 179.1441 |