Läs mer
Etyl 3-metylisoxazol-4-karboxylat, 97 %
Produktkod. 11399125
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399125 5 g 5g
11389125 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399125 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16362.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20328-15-8 | C7H9NO3 | 155,153 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20328-15-8
Molekylformel C7H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 155.153
MDL-nummer MFCD01075736
InChI-nyckel AEWHICNMVQOWJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-methylisoxazole-4-carboxylate, ethyl 3-methyl-isoxazole-4-carboxylate, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-, ethyl ester, acmc-20akze, ethyl 3-methyl-4-isoxazolecarboxylate, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-, ethyl ester, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, ethyl ester, 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 317668
IUPAC-namn etyl-3-metyl-l,2-oxazol-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CON=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-methylisoxazole-4-carboxylate
Kokpunkt 64 °C (0,6 mmHg)
Brytningsindex 1.4595
Kvantitet 5 g
Beilstein 1072756
Formel vikt 155.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.