Läs mer
Ethyl 3-Methylpyrazole-4-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-Methylpyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 85290-78-4 |
| Molekylformel | C7 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-4-8-9-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| LEDER | CCOC(=O)c1c[nH]nc1C |
| IUPAC-namn | ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.17 |
| Formel vikt | 154.0742 |