Läs mer
Etyl 3-(N,N-dimetylamino)akrylat, 99+%
Produktkod. 10790941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10790941 25 g Glasflaska 25g
11965341 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10790941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269630250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 924-99-2 | C7H13NR2 | 143,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 924-99-2
Molekylformel C7H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 143.19
MDL-nummer MFCD00144269
InChI-nyckel MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5369162
IUPAC-namn etyl-(E)-3-(dimetylamino)prop-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=CN(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(N, N-dimethylamino)acrylate
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 17.0°C to 18.0°C
Färg Orange till gult
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kokpunkt 118°C to 121°C (10.0 HPA)
Flampunkt 105°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NCH=CHCOOC2H5
Brytningsindex 1.5105 to 1.5125
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 90g/L (25 c)
Formel vikt 143.19
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.