Läs mer
Etyl 3-(N,N-dimetylamino)akrylat, 99+%
Produktkod. 11965341 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11965341 100 g Glasflaska 100g
10790941 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11965341 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269631000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 924-99-2 | C7H13NR2 | 143,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 924-99-2
Molekylformel C7H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 143.19
MDL-nummer MFCD00144269
InChI-nyckel MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5369162
IUPAC-namn etyl-(E)-3-(dimetylamino)prop-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=CN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(N, N-dimethylamino)acrylate
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 17,0 °C till 18,0 °C
Färg Orange till gult
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kokpunkt 118 °C till 121 °C (10,0 HPA)
Flampunkt 105 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NCH=CHCOOC2H5
Brytningsindex 1,5105 till 1,5125
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 90 g/L (25 c)
Formel vikt 143.19
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.